Methylcyclopentane ≥96.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
M0203-25ML
M0203-500ML
TCIAM0203-25MLEA
230
SEK
TCIAM0203-25ML
TCIAM0203-500ML
Methylcyclopentane ≥96.0%
Methylcyclopentane
Formel:
C₆H₁₂ MW: 84,16 g/mol Kokpunkt: 72°C Smältpunkt: –142 °C Densitet: 0,74 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: -29°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00001382 CAS nummer: 96-37-7 EINECS: 202-503-2 UN: 2298 ADR: 3,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |