Metylcyklohexan ≥99.0%
Leverantör: TCI
Fara
M0190-25ML M0190-500ML
TCIAM0190-25MLEA 215 SEK
TCIAM0190-25ML TCIAM0190-500ML
Metylcyklohexan ≥99.0%
Metylcyklohexan
Formel: C₆H₁₁CH₃
Kokpunkt: 100°C
Smältpunkt: –127°C
Densitet: 0,7693 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –4°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001497
CAS nummer: 108-87-2
EINECS: 203-624-3
UN: 2296
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06047
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e7ebe656864250c4cbf940e56ab32d33bd5ef69&vid=1e7ebe656864250c4cbf940e56ab32d33bd5ef69&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %