Ethylcyclohexane ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
E0073-25ML
E0073-500ML
TCIAE0073-25MLEA
215
SEK
TCIAE0073-25ML
TCIAE0073-500ML
Ethylcyclohexane ≥99.0%
Ethylcyclohexane
Formel:
C₈H₁₆ MW: 112,22 g/mol Kokpunkt: 132°C Smältpunkt: –111,1 °C Densitet: 0,788 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 16°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00001523 CAS nummer: 1678-91-7 EINECS: 216-835-0 UN: 3295 ADR: 3,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |