Butylcyclohexane 99,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
Varning
B0822-25ML B0822-500ML
TCIAB0822-25MLEA 485 SEK
TCIAB0822-25ML TCIAB0822-500ML
Butylcyclohexane 99,0 GC_ANALYSMETOD
Butylcyclohexane
Formel: C₁₀H₂₀
MW: 140.27 g/mol
Kokpunkt: 180°C
Smältpunkt: -78
Flampunkt: 41°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001530
CAS nummer: 1678-93-9
EINECS: 216-837-1
UN: 3295
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5a5f72d04523873ce96b2e2d15b5cf2dc38d790&vid=a5a5f72d04523873ce96b2e2d15b5cf2dc38d790&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %