Isopropylcyclohexane ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
Hexahydrocumene
I0161-25ML
I0161-500ML
TCIAI0161-25MLEA
310
SEK
TCIAI0161-25ML
TCIAI0161-500ML
Isopropylcyclohexane ≥99.0%
Isopropylcyclohexane
Formel:
C₉H₁₈ MW: 126,24 g/mol Kokpunkt: 151°C Smältpunkt: –90 °C Densitet: 0,8036 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 35°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00001480 CAS nummer: 696-29-7 EINECS: 211-792-4 UN: 3295 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |