tert-Butylcyclohexane 99,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
Varning
B0823-25ML B0823-100ML
TCIAB0823-25MLEA 525 SEK
TCIAB0823-25ML TCIAB0823-100ML
tert-Butylcyclohexane 99,0 GC_ANALYSMETOD
tert-Butylcyclohexane
Formel: C₁₀H₂₀
MW: 140.27 g/mol
Kokpunkt: 171°C
Smältpunkt: -41
Flampunkt: 42°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001471
CAS nummer: 3178-22-1
EINECS: 221-652-4
UN: 3295
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca171776c33af9adcdd20b2319094726af23ec9d&vid=ca171776c33af9adcdd20b2319094726af23ec9d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %