4-tert-Butylcyclohexylamine cis- and trans-mixture ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
B1084-25ML
B1084-250ML
B1084-5ML
TCIAB1084-25MLEA
1325
SEK
TCIAB1084-25ML
TCIAB1084-250ML
TCIAB1084-5ML
4-tert-Butylcyclohexylamine cis- and trans-mixture ≥98.0%
4-tert-Butylcyclohexylamine
Formel:
C₁₀H₂₁N Kokpunkt: 202 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 18 °C Densitet: 0,87 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 79°C |
MDL Number:
MFCD00013763 CAS nummer: 5400-88-4 EINECS: 226-444-7 UN: 2735 ADR: 8,III |