4-Metylcyklohexanon ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
M0199-25ML
M0199-500ML
TCIAM0199-25MLEA
255
SEK
TCIAM0199-25ML
TCIAM0199-500ML
4-Metylcyklohexanon ≥98.0%
4-Metylcyklohexanon
Formel:
C₇H₁₂O Kokpunkt: 171°C Smältpunkt: –41 °C Densitet: 0,92 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 48°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00001643 CAS nummer: 589-92-4 EINECS: 209-665-3 UN: 2297 ADR: 3,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |