3,3,5-Trimethylcyclohexanone ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
T0602-25ML T0602-500ML
TCIAT0602-25MLEA 230 SEK
TCIAT0602-25ML TCIAT0602-500ML
3,3,5-Trimethylcyclohexanone ≥98.0%
3,3,5-Trimethylcyclohexanone
Formel: C₉H₁₆O
MW: 140,23 g/mol
Kokpunkt: 190°C
Smältpunkt: –10 °C
Densitet: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 68°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00019466
CAS nummer: 873-94-9
EINECS: 212-855-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7fd4f2281cfa877b9c5ff69e4dba8735e1d69e0&vid=c7fd4f2281cfa877b9c5ff69e4dba8735e1d69e0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %