2-Metylcyklohexanon ≥96.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
M0197-25ML M0197-500ML M0197-100ML
TCIAM0197-25MLEA 390 SEK
TCIAM0197-25ML TCIAM0197-500ML TCIAM0197-100ML
2-Metylcyklohexanon ≥96.0%
2-Metylcyklohexanon
Formel: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Kokpunkt: 165°C
Smältpunkt: –14 °C
Densitet: 0,924 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 48°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001635
CAS nummer: 583-60-8
EINECS: 209-513-6
UN: 2297
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef6e2cc50168ef11a67b41a83effac2186af1e04&vid=ef6e2cc50168ef11a67b41a83effac2186af1e04&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %