2-Heptylcyclopentanone ≥99.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
H0569-25ML
H0569-500ML
TCIAH0569-25MLEA
3050
SEK
TCIAH0569-25ML
TCIAH0569-500ML
2-Heptylcyclopentanone ≥99.0%
2-Heptylcyclopentanone
Formel:
C₁₂H₂₂O Kokpunkt: 264°C |
MDL Number:
MFCD00019315 CAS nummer: 137-03-1 EINECS: 205-273-1 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |