Methylenecyclohexane ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
M0921-25ML M0921-5ML
TCIAM0921-25MLEA 7225 SEK
TCIAM0921-25ML TCIAM0921-5ML
Methylenecyclohexane ≥97.0%
Methylenecyclohexane
Formel: C₇H₁₂
MW: 96,17 g/mol
Kokpunkt: 101°C
Smältpunkt: –106,7 °C
Densitet: 0,8074 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: -6°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00001661
CAS nummer: 1192-37-6
EINECS: 214-752-4
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77269375ed88d94b0c1ad1568a20edc221205b17&vid=77269375ed88d94b0c1ad1568a20edc221205b17&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %