Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: Methyl 3-(trifluoromethyl)benzoate
M1718-25G M1718-5G
TCIAM1718-25GEA 685 SEK
TCIAM1718-25G TCIAM1718-5G
Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate ≥98.0%
Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formel: C₉H₇F₃O₂
MW: 204.15 g/mol
Kokpunkt: 198°C
Flampunkt: 40°C
MDL Number: MFCD00043543
CAS nummer: 2557-13-3
UN: 3272
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3da0bc0f733ab821587e0fe203ecb5b3559ee862&vid=3da0bc0f733ab821587e0fe203ecb5b3559ee862&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %