2-Chloroethyl toluene-4-sulphonate ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
2-Chloroethyl p-toluenesulphonate
C2380-100G
C2380-25G
TCIAC2380-100GEA
1800
SEK
TCIAC2380-100G
TCIAC2380-25G
2-Chloroethyl toluene-4-sulphonate ≥98.0%
2-Chloroethyl toluene-4-sulphonate
Formel:
C₉H₁₁ClO₃S MW: 234,7 g/mol Kokpunkt: 156°C |
MDL Number:
MFCD00000970 CAS nummer: 80-41-1 EINECS: 201-277-2 ADR: 6.1,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |