Methyl-2-furoate ≥99.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
F0075-25ML
F0075-250ML
TCIAF0075-25MLEA
295
SEK
TCIAF0075-25ML
TCIAF0075-250ML
Methyl-2-furoate ≥99.0%
Methyl-2-furoate
Formel:
C₆H₆O₃ Flampunkt: 73°C |
MDL Number:
MFCD00003236 CAS nummer: 611-13-2 EINECS: 210-254-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |