2-Furoyl chloride ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
F0233-25G F0233-500G
TCIAF0233-25GEA 295 SEK
TCIAF0233-25G TCIAF0233-500G
2-Furoyl chloride ≥98.0%
2-Furoyl chloride
Formel: C₅H₃ClO₂
Flampunkt: 85°C
MDL Number: MFCD00003228
CAS nummer: 527-69-5
EINECS: 208-422-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 14,04310
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc011f14705560fa3be3d3e04554565dfde0163&vid=5fc011f14705560fa3be3d3e04554565dfde0163&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %