1-(2-Aminoethyl)piperazine ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
A0304-25ML
A0304-500ML
TCIAA0304-25MLEA
215
SEK
TCIAA0304-25ML
TCIAA0304-500ML
1-(2-Aminoethyl)piperazine ≥99.0% (by GC, titration analysis)
1-(2-Aminoethyl)piperazine
Formel:
C₆H₁₅N₃ MW: 129,21 g/mol Kokpunkt: 222°C Smältpunkt: -19°C Flampunkt: 93°C |
MDL Number:
MFCD00005971 CAS nummer: 140-31-8 EINECS: 205-411-0 UN: 2815 ADR: 8,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |