Chloro(di-tert-butyl)phosphine ≥95.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: Di-tert-butylchlorophosphine, Di-t-butylchlorophosphine
D3632-25G D3632-5G
TCIAD3632-25GEA 2625 SEK
TCIAD3632-25G TCIAD3632-5G
Chloro(di-tert-butyl)phosphine ≥95.0%
Chloro(di-tert-butyl)phosphine
Formel: C₈H₁₈ClP
MW: 180.66 g/mol
Kokpunkt: 72°C
Smältpunkt: 3°C
Flampunkt: 62°C
MDL Number: MFCD00008815
CAS nummer: 13716-10-4
UN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86697997b0448d9670fd1c5a26f0a5945a06f172&vid=86697997b0448d9670fd1c5a26f0a5945a06f172&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 94.0 %