Methyl-2,4-difluorobenzoate ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
Methyl 2,4-difluorobenzoate
M1879-25G
M1879-5G
TCIAM1879-25GEA
1225
SEK
TCIAM1879-25G
TCIAM1879-5G
Methyl-2,4-difluorobenzoate ≥98.0%
Methyl-2,4-difluorobenzoate
Formel:
C₈H₆F₂O₂ MW: 172,13 g/mol Kokpunkt: 194°C Flampunkt: 82°C |
MDL Number:
MFCD03093799 CAS nummer: 106614-28-2 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |