2-[2-(Hexyloxi)etoxi]etanol ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
2-(2-(Hexyloxy)ethoxy)ethanol, Diethylene glycol mono-n-hexyl ether
D0501-25ML
D0501-500ML
TCIAD0501-25MLEA
215
SEK
TCIAD0501-25ML
TCIAD0501-500ML
2-[2-(Hexyloxi)etoxi]etanol ≥98.0%
2-[2-(Hexyloxi)etoxi]etanol
Formel:
C₁₀H₂₂O₃ MW: 190.28 g/mol Flampunkt: 141°C |
MDL Number:
MFCD00010703 CAS nummer: 112-59-4 EINECS: 203-988-3 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |