2-Bromo-6-methoxypyridine ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
B3260-25G
B3260-5G
TCIAB3260-25GEA
1475
SEK
TCIAB3260-25G
TCIAB3260-5G
2-Bromo-6-methoxypyridine ≥97.0%
2-Bromo-6-methoxypyridine
Formel:
C₆H₆BrNO MW: 188,02 g/mol Kokpunkt: 91°C Flampunkt: 104°C |
MDL Number:
MFCD00088345 CAS nummer: 40473-07-2 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |