Ethyl-3-bromopropionate ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
Ethyl 3-bromopropanoate
B0647-25G
B0647-500G
B0647-100G
TCIAB0647-25GEA
575
SEK
TCIAB0647-25G
TCIAB0647-500G
TCIAB0647-100G
Ethyl-3-bromopropionate ≥98.0%
Ethyl-3-bromopropionate
Formel:
C₅H₉BrO₂ MW: 181,03 g/mol Flampunkt: 79°C |
MDL Number:
MFCD00000251 CAS nummer: 539-74-2 EINECS: 208-724-0 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |