Cyklohexan ≥99.5%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
C0469-25ML C0469-500ML
TCIAC0469-25MLEA 215 SEK
TCIAC0469-25ML TCIAC0469-500ML
Cyklohexan ≥99.5%
Cyklohexan
Formel: C₆H₁₂
Kokpunkt: 81°C
Smältpunkt: 7 °C
Densitet: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –20°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003814
CAS nummer: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 14,02723
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b07639659b2a13e27fbc013757200f70c5b4807b&vid=b07639659b2a13e27fbc013757200f70c5b4807b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %