Cycloheptane ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
C0465-25ML
C0465-5ML
TCIAC0465-25MLEA
2000
SEK
TCIAC0465-25ML
TCIAC0465-5ML
Cycloheptane ≥98.0%
Cycloheptane
Formel:
C₇H₁₄ MW: 98,19 g/mol Kokpunkt: 118°C Smältpunkt: –12 °C Densitet: 0,8093 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 15°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004147 CAS nummer: 291-64-5 EINECS: 206-030-2 UN: 2241 ADR: 3,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |