Cyclohexanethiol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
Mercaptocyclohexane, Cyclohexyl Mercaptan
C0727-25ML
C0727-500ML
TCIAC0727-25MLEA
390
SEK
TCIAC0727-25ML
TCIAC0727-500ML
Cyclohexanethiol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cyclohexanethiol
Formel:
C₆H₁₂S Kokpunkt: 158°C Smältpunkt: –72 °C Densitet: 0,95 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 43°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00001455 CAS nummer: 1569-69-3 EINECS: 216-378-7 UN: 3054 ADR: 3,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |