Cyclobutanol ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
C0770-1G C0770-5G
TCIAC0770-1GEA 765 SEK
TCIAC0770-1G TCIAC0770-5G
Cyclobutanol ≥98.0%
Cyclobutanol
Formel: C₄H₈O
MW: 72.11 g/mol
Kokpunkt: 125°C
Flampunkt: 21°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001318
CAS nummer: 2919-23-5
EINECS: 220-858-1
UN: 1987
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f64239de0a21aa6ca768301fa94d2789d499bab&vid=4f64239de0a21aa6ca768301fa94d2789d499bab&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %