Cyklohexylamin ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: Aminocyclohexane
C0494-25ML C0494-500ML
TCIAC0494-25MLEA 230 SEK
TCIAC0494-25ML TCIAC0494-500ML
Cyklohexylamin ≥99.0%
Cyklohexylamin
Formel: C₆H₁₃N
MW: 99,18 g/mol
Kokpunkt: 135°C
Smältpunkt: –18 °C
Densitet: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 30°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001486
CAS nummer: 108-91-8
EINECS: 203-629-0
UN: 2357
ADR: 8,II
Merck Index: 14,02729
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f9058cc95d1295ebb63b097c80d094732a68da&vid=16f9058cc95d1295ebb63b097c80d094732a68da&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %