Chlorocyclohexane ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: Cyclohexyl chloride
C0153-25ML C0153-500ML
TCIAC0153-25MLEA 215 SEK
TCIAC0153-25ML TCIAC0153-500ML
Chlorocyclohexane ≥98.0%
Chlorocyclohexane
Formel: C₆H₁₁Cl
Kokpunkt: 143°C
Smältpunkt: -44°C
Densitet: 1 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 32°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003822
CAS nummer: 542-18-7
EINECS: 208-806-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,02732
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9209010a5de1ec60eecb19ca9eefdda05fa6eba1&vid=9209010a5de1ec60eecb19ca9eefdda05fa6eba1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %