1,2-Cyclohexanedione ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
C0728-25G C0728-5G
TCIAC0728-25GEA 2625 SEK
TCIAC0728-25G TCIAC0728-5G
1,2-Cyclohexanedione ≥97.0%
1,2-Cyclohexanedione
Formel: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Kokpunkt: 194°C
Smältpunkt: 33…35 °C
Densitet: 1,1305 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001648
CAS nummer: 765-87-7
EINECS: 212-155-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c844031b5d22e9607ba24e38a2857add14230126&vid=f82e3c00593c7115742f20b0ffb77a389fdae5d5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White or Colorless to Light yellow to Light orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %