Cyklopentanon ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
C0510-25ML
C0510-500ML
C0510-100ML
TCIAC0510-25MLEA
215
SEK
TCIAC0510-25ML
TCIAC0510-500ML
TCIAC0510-100ML
Cyklopentanon ≥99.0%
Cyklopentanon
Formel:
C₅H₈O MW: 84,12 g/mol Kokpunkt: 130°C Smältpunkt: –51°C Densitet: 0,941 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 34°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00001409 CAS nummer: 120-92-3 EINECS: 204-435-9 UN: 2245 ADR: 3,III Merck Index: 14,02743 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |