Cycloheptanone ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Suberon, Cycloheptan-1-one
C0466-25ML C0466-500ML C0466-100ML
TCIAC0466-25MLEA 550 SEK
TCIAC0466-25ML TCIAC0466-500ML TCIAC0466-100ML
Cycloheptanone ≥98.0%
Cycloheptanone
Formel: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Kokpunkt: 180°C
Smältpunkt: –21°C
Densitet: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 56°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004159
CAS nummer: 502-42-1
EINECS: 207-937-6
UN: 1224
ADR: 3,III
Merck Index: 14,02722
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=704bb2eeeae2eb499107b02b5771df6ea79eddd2&vid=c32f1e586196dd84c15f832f564cc3561ce9c94c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %