2,4-Dimethylquinoline ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
D1237-1G
D1237-5G
TCIAD1237-1GEA
1025
SEK
TCIAD1237-1G
TCIAD1237-5G
2,4-Dimethylquinoline ≥98.0%
2,4-Dimethylquinoline
Formel:
C₁₁H₁₁N Kokpunkt: 159°C |
MDL Number:
MFCD00006760 CAS nummer: 1198-37-4 EINECS: 214-832-9 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Orange to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |