8-Methylquinoline ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
M0419-25G M0419-5G
TCIAM0419-25GEA 1450 SEK
TCIAM0419-25G TCIAM0419-5G
8-Methylquinoline ≥99.0%
8-Methylquinoline
Formel: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Kokpunkt: 248°C
Smältpunkt: –80°C
Densitet: 1,0852 g/cm³ (0 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006810
CAS nummer: 611-32-5
EINECS: 210-264-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7012bfdd23c84c699ac5505df1c0634201b5019b&vid=5802672698b566d80553e37cd08791d34fffe406&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %