3-Methylquinoline ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
M0782-25G M0782-500G M0782-5G
TCIAM0782-25GEA 1325 SEK
TCIAM0782-25G TCIAM0782-500G TCIAM0782-5G
3-Methylquinoline ≥98.0%
3-Methylquinoline
Formel: C₁₀H₉N
Kokpunkt: 255°C
Smältpunkt: 17 °C
Densitet: 1,0673 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00014661
CAS nummer: 612-58-8
EINECS: 210-315-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=199c6f06f009c3cf8b3ebecd1c43afb4b1083438&vid=e22a6e9a4a594e0e25d8a8a297574b942b1d99be&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %