Quinaldin (2-Metylkinolin) ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Q0005-25G
Q0005-500G
Q0005-100G
TCIAQ0005-25GEA
215
SEK
TCIAQ0005-25G
TCIAQ0005-500G
TCIAQ0005-100G
Quinaldin (2-Metylkinolin) ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Quinaldin (2-Metylkinolin)
Formel:
C₁₀H₉N Kokpunkt: 247°C Smältpunkt: –2°C Densitet: 1,0585 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 110°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00006756 CAS nummer: 91-63-4 EINECS: 202-085-1 Merck Index: 14,08047 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |