2-Chlorolepidine ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
C0191-25G
C0191-5G
TCIAC0191-25GEA
2025
SEK
TCIAC0191-25G
TCIAC0191-5G
2-Chlorolepidine ≥98.0%
2-Chlorolepidine
Formel:
C₁₀H₈ClN Kokpunkt: 296°C Smältpunkt: 55…58 °C Densitet: 1,23 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00006742 CAS nummer: 634-47-9 EINECS: 211-209-3 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 55.0 to 60.0 deg-C |