2-Phenylcyclohexanone ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
P1311-5G
P1311-1G
TCIAP1311-5GEA
1825
SEK
TCIAP1311-5G
TCIAP1311-1G
2-Phenylcyclohexanone ≥98.0%
2-Phenylcyclohexanone
Formel:
C₁₂H₁₄O MW: 174,24 g/mol Kokpunkt: 90 °C (0,5 -rr) Smältpunkt: 56…59 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00001629 CAS nummer: 1444-65-1 EINECS: 215-888-7 |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | gt. 57.0 to 61.0 deg-C |