5-tert-Butyl-m-xylene ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
B0965-25ML
B0965-500ML
TCIAB0965-25MLEA
245
SEK
TCIAB0965-25ML
TCIAB0965-500ML
5-tert-Butyl-m-xylene ≥98.0%
5-tert-Butyl-m-xylene
Formel:
C₁₂H₁₈ Kokpunkt: 202°C Smältpunkt: –22 °C Densitet: 0,86 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 72°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008832 CAS nummer: 98-19-1 EINECS: 202-647-6 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |