Mesitylen ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 1,3,5-Trimetylbenzen
T0470-25ML T0470-500ML
TCIAT0470-25MLEA 230 SEK
TCIAT0470-25ML TCIAT0470-500ML
Mesitylen ≥97.0%
Mesitylen
Formel: C₉H₁₂
MW: 120,19 g/mol
Kokpunkt: 164°C
Smältpunkt: –45 °C
Densitet: 0,8637 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 50°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008538
CAS nummer: 108-67-8
EINECS: 203-604-4
UN: 2325
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05907
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60ca686cbce7b490f2f3bea8a3ba3e49c8147d59&vid=631557b71dd35958164a70219385283e2fa4d255&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %