1,3,5-Triisopropylbenzene ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
T0458-25ML T0458-500ML T0458-100ML
TCIAT0458-25MLEA 215 SEK
TCIAT0458-25ML TCIAT0458-500ML TCIAT0458-100ML
1,3,5-Triisopropylbenzene ≥95.0%
1,3,5-Triisopropylbenzene
Formel: C₁₅H₂₄
MW: 204,36 g/mol
Kokpunkt: 235°C
Smältpunkt: –7 °C
Densitet: 0,8447 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 86°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008890
CAS nummer: 717-74-8
EINECS: 211-941-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f382e17a04a2858d9f799ddadd3a44cbd44dae58&vid=7c6d10a56428570697500eea6c693e4fe61b4ab4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %