1,3,5-Tri-tert-butylbenzene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
T1633-25G
T1633-5G
TCIAT1633-25GEA
1050
SEK
TCIAT1633-25G
TCIAT1633-5G
1,3,5-Tri-tert-butylbenzene ≥98.0%
1,3,5-Tri-tert-butylbenzene
Formel:
C₁₈H₃₀ MW: 246,44 g/mol Kokpunkt: 248°C Smältpunkt: 69…71 °C Densitet: 2,637 g/cm³ (22 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008831 CAS nummer: 1460-02-2 EINECS: 215-952-4 |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 71.0 to 75.0 deg-C |