1,2,4-Trimetylbenzen ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
T0469-25ML T0469-500ML
TCIAT0469-25MLEA 215 SEK
TCIAT0469-25ML TCIAT0469-500ML
1,2,4-Trimetylbenzen ≥98.0%
1,2,4-Trimetylbenzen
Formel: C₉H₁₂
Kokpunkt: 169°C
Smältpunkt: –44 °C
Densitet: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 44°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008527
CAS nummer: 95-63-6
EINECS: 202-436-9
UN: 3295
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07915
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5cd72b1ab6647e0bc94fa09d39368ef221d5ab95&vid=3e4c263197149cccaf7eb653f5ddf97763af7cf7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %