1,2,3-Trimetylbenzen ≥80.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Hemimellitene
T0468-25ML T0468-5ML
TCIAT0468-25MLEA 1275 SEK
TCIAT0468-25ML TCIAT0468-5ML
1,2,3-Trimetylbenzen ≥80.0%
1,2,3-Trimetylbenzen
Formel: C₉H₁₂
MW: 120,19 g/mol
Kokpunkt: 176°C
Smältpunkt: –25 °C
Densitet: 0,894 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 44°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008520
CAS nummer: 526-73-8
EINECS: 208-394-8
UN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b180088a074c5b27c581498ad786178004246f46&vid=b180088a074c5b27c581498ad786178004246f46&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %