2,4,6-Trimetylanilin ≥99.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
T0467-25ML
T0467-500ML
T0467-100ML
TCIAT0467-25MLEA
215
SEK
TCIAT0467-25ML
TCIAT0467-500ML
TCIAT0467-100ML
2,4,6-Trimetylanilin ≥99.0%
2,4,6-Trimetylanilin
Formel:
C₉H₁₃N Kokpunkt: 230°C Smältpunkt: –5 °C Densitet: 0,96 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 96°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00007740 CAS nummer: 88-05-1 EINECS: 201-794-3 UN: 2810 ADR: 6.1,II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |