4-tert-Butyltoluene ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 1-(tert-Butyl)-4-methylbenzene
B0744-25ML B0744-500ML
TCIAB0744-25MLEA 215 SEK
TCIAB0744-25ML TCIAB0744-500ML
4-tert-Butyltoluene ≥95.0%
4-tert-Butyltoluene
Formel: C₁₁H₁₆
MW: 148,25 g/mol
Kokpunkt: 193°C
Smältpunkt: –62,5 °C
Densitet: 0,861 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 61°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008837
CAS nummer: 98-51-1
EINECS: 202-675-9
UN: 2667
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94895daecdadb84d5f9e3f00db224255ee53235e&vid=14316f4ff0e9a2ad3296610bf5d6d406b4bd9de2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %