p-Xylen 99,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
1,4-Dimethylbenzene
X0014-25ML
X0014-500ML
TCIAX0014-25MLEA
215
SEK
TCIAX0014-25ML
TCIAX0014-500ML
p-Xylen 99,0 GC_ANALYSMETOD
p-Xylen
Formel:
C₆H₄(CH₃)₂ MW: 106.17 g/mol Kokpunkt: 139°C Smältpunkt: 13 Flampunkt: 27°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008556 CAS nummer: 106-42-3 EINECS: 203-396-5 UN: 1307 ADR: 3 III Merck Index: 14,10081 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |