1,4-Diethylbenzene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
D0479-25ML D0479-5ML
TCIAD0479-25MLEA 1150 SEK
TCIAD0479-25ML TCIAD0479-5ML
1,4-Diethylbenzene ≥98.0%
1,4-Diethylbenzene
Formel: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Kokpunkt: 184°C
Smältpunkt: –43°C
Densitet: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 55°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009264
CAS nummer: 105-05-5
EINECS: 203-265-2
UN: 2049
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7141f0a1235b2239e8d7714ce9054b42ccb4f59e&vid=7141f0a1235b2239e8d7714ce9054b42ccb4f59e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %