1,4-Diisopropylbenzene ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
D0928-25ML D0928-100ML
TCIAD0928-25MLEA 525 SEK
TCIAD0928-25ML TCIAD0928-100ML
1,4-Diisopropylbenzene ≥98.0%
1,4-Diisopropylbenzene
Formel: C₁₂H₁₈
Kokpunkt: 210°C
Smältpunkt: –40 °C
Densitet: 0,87707 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 75°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008892
CAS nummer: 100-18-5
EINECS: 202-826-9
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e03baa8ad0aaf2c8a88461ad2d7f0303c11c7161&vid=e03baa8ad0aaf2c8a88461ad2d7f0303c11c7161&prid=web&clid=SAPDAM