1,3-Diisopropylbenzene ≥85.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
D0927-25ML
D0927-500ML
TCIAD0927-25MLEA
215
SEK
TCIAD0927-25ML
TCIAD0927-500ML
1,3-Diisopropylbenzene ≥85.0%
1,3-Diisopropylbenzene
Formel:
C₁₂H₁₈ Kokpunkt: 203°C Smältpunkt: –40 °C Densitet: 0,85593 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 77°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008889 CAS nummer: 99-62-7 EINECS: 202-773-1 UN: 3082 ADR: 9,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 85.0 % |