2,4-Dimethylthiophenol ≥96.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 2,4-Dimethylbenzene-1-thiol, 1,3-Dimethyl-4-mercaptobenzene, 4-Mercapto-m-xylene, 2,4-Dimethylbenzenethiol
D2648-25G D2648-5G
TCIAD2648-25GEA 1600 SEK
TCIAD2648-25G TCIAD2648-5G
2,4-Dimethylthiophenol ≥96.0%
2,4-Dimethylthiophenol
Formel: C₈H₁₀S
MW: 138,23 g/mol
Kokpunkt: 214°C
Densitet: 1,027 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 58°C
MDL Number: MFCD00010019
CAS nummer: 13616-82-5
EINECS: 237-100-0
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8fcd4f30d31defaed597306c94b3901a4e4795e&vid=a1c8c19502eff66c24795536796ae5e8537787d6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %